Wichtige Dokumente
17457
α-Bromisobuttersäure-methylester
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2-Brom-2-methyl-propionsäure-methylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Dichte
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
InChIKey
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.