Wichtige Dokumente
306118
3-Pentennitril, überwiegend trans
95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
24.9 mmHg ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChIKey
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?