Wichtige Dokumente
252522
Crotonsäurenitril (cis+trans)
99%
Synonym(e):
2-Butensäurenitril (cis+trans)
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
C\C=C\C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-2-3-4-5/h2-3H,1H3/b3-2+
InChIKey
NKKMVIVFRUYPLQ-NSCUHMNNSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?