305340
Kupfer(II)-nitrat auf Celit®
extent of labeling: 30 wt. % loading
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder and chunks
Konzentration
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
Kennzeichnungsgrad
30 wt. % loading
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChIKey
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable