Wichtige Dokumente
304484
6-Hydroxychinolin
95%
Synonym(e):
6-Chinolinol, 6-Hydroxy-chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
InChIKey
OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?