301485
Chlorameisensäure-1-chlorethylester
98%
Synonym(e):
ACE-Cl
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.25 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
InChIKey
QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter