Merck
252514
Sigma-Aldrich
2-Chlorethylchlorformiat
97%
Synonym(e):
2-Chlorethyl-chlorformiat
Größe auswählen
100 G
€ 93,50
€ 93,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 93,50
About This Item
Lineare Formel:
ClCOOCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.97
Beilstein:
506639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 93,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.23 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
Dichte
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
InChIKey
SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloroethyl chloroformate has been used in the synthesis of:
  • (4S)-4-hydroxymethyl-N-[(αR)-α-methylbenzyl]-2-oxazolidinone[1]
  • propargyl dienamide (ll), a precursor of allenic dienamide[2]
  • (±)-7-(2-chloroethyloxycarbonyloxy)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo-[3,4-b]-pyrazin-5-one[3]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enzymatic resolution of new carbonate intermediates for the synthesis of (< i> S</i>)-(+)-zopiclone.
Solares LF, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(23), 2577-2582 (2002)
Asymmetric synthesis of the 4-hydroxymethyl-2-oxazolidinone from the serinol derivative and chloroformates.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7489-7492 (1999)
A new approach to pyrrolophenanthridone alkaloids via allene intramolecular cycloaddition: Total synthesis of Hippadine.
Hayakawa K, et al.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5895-5898 (1987)