Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 204,00 € 153,00 |
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 735,00 € 551,25 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCOOCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.94
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-793-3
Beilstein/REAXYS Number:
506426
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 153,00
Listenpreis€ 204,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428
bp
107-108 °C (lit.)
density
1.450 g/mL at 20 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCOC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2
InChI key
JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.8% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.428 | refractive index n20/D 1.445 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| bp 107-108 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?