Wichtige Dokumente
298425
Tributylboran
Synonym(e):
TBB, Tributylboron
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
109 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.747 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCB(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27B/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Addition reactions for synthesis of phenyltrialkylborate salts
- Boron-based multicomponent reactions for generation of substituted aziridines, oxazolidines, and pyrrolidines
- Suzuki-Miyaura cross coupling of halopurines with trialkylboranes for the synthesis of adenosine A2A receptor antagonists
- Multicomponent C-alkylation reactions with aromatic aldimines
- One-pot alkylation-boration and electrophilic substitution
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Septumeinlassadapter
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?