Wichtige Dokumente
295485
Brommethan
≥99%
Synonym(e):
Methylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.3 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1420 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
996 °F
Expl.-Gr.
~16 %
bp
4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
InChIKey
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-22.0 °F - liquid
Flammpunkt (°C)
< -30 °C - liquid
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?