Direkt zum Inhalt
48624
Brommethan -Lösung
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
Synonym(e):
Methyl -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
InChI key
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromomethane is a broad spectrum fumigant, which can find applications in post-harvest fumigation and pest control of several foods like spices, cereals, nuts, dried fruits, fresh fruits, vegetables, turf and also nursery crops.
Bromomethane is frequently used as fumigant. It is a liquid at room temperature which readily vaporizes into a colourless gas. It is slightly soluble in water and is freely soluble in organic solvents.
Application
Solution of bromomethane may be used in preparation of 2-methoxyisoindoline-1,3- dione.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)