295310
Chlorethan
≥99.7%
Synonym(e):
Ethylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.22 (vs air)
Dampfdruck
19.2 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
bp
12.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−139 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
SMILES String
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves