339725
Chlormethan -Lösung
1.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Synonym(e):
Methyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
<0.005% water
Dichte
0.765 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Septumeinlassadapter
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34 °C - closed cup