Merck
295809
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan
≥96%
Synonym(e):
1,10-Diaza-18-crown-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H26N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-965-0
Beilstein/REAXYS Number:
609764
MDL number:
Assay:
≥96%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96%
form
solid
mp
111-114 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2
InChI key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane is a crown ether, which can be used:
  • In the spectroscopic studies of its complex-forming reaction with iodine.
  • To prepare the ligand 7,16-bis(5-t-butyl-2-hydroxybenzyl)-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane.
  • As a ligand in the study of zirconium facilitated hydrolysis of a dipeptide at neutral pH.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)