Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5SO2NH(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-823-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
vapor pressure
0.35 mmHg ( 150 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
314 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-2-3-9-11-14(12,13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,2-3,9H2,1H3
InChI key
IPRJXAGUEGOFGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?