Merck
117609
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdän(II)-tricarbonyl, Dimer
98%
Synonym(e):
Cyclopentadienyltricarbonylmolybdenum dimer, Hexacarbonylbis(η5 -cyclopentadienyl)dimolybdenum(I), Hexacarbonylbis(cyclopentadienyl)dimolybdenum
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10Mo2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.6CO.2Mo/c2*1-2-4-5-3-1;6*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;;;
InChIKey
XCUPBPUEWLTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Group 6 Carbonyl Complexes of N, O, P-ligands: Reviews the use of cyclopentadienyl molybdenum(II) dicarbonyl and tricarbonyl complexes as precursors for catalysts in olefin epoxidation. (SM Bruno, AA Valente, IS Gonçalves, 2023).
  • Monitoring Equilibrium Reaction Dynamics of a Nearly Barrierless Molecular Rotor: Describes using cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer in ultrafast vibrational echo experiments to observe dynamic processes in barrierless molecular rotors. (IA Nilsen, DG Osborne, AM White, JM Anna, 2014).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)