Wichtige Dokumente
284785
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure
98%
Synonym(e):
Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionsäure, (S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthylessigsäure
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]25/D +66°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChIKey
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?