Merck
283797
Sigma-Aldrich
Europium-tris-[3-(heptafluorpropylhydroxymethylen)-(−)-camphorat]
97%
Synonym(e):
Europium(III)-tris-[3-(heptafluorpropyl-hydroxymethylen)-l-camphorat], Tris-[3-(heptafluorpropyl-hydroxymethylen)-l-camphorato]-europium(III)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H42EuF21O6
Molekulargewicht:
1193.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −140°, c = 1 in methylene chloride
Methode(n)
NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
152-157 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CC[C@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;/t3*6-,11+;/m000./s1
InChIKey
VGLKHVQPWGFXEG-CHLNTJHBSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)