Wichtige Dokumente
93335
Europium(III)-tris[3-(Heptafluoropropylhydroxymethylen)-d-camphorat]
puriss. p.a., for NMR spectroscopy
Synonym(e):
Eu(hfc)3, Tris-[3-(heptafluorpropyl-hydroxymethylen)-d-camphorato]-europium(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for NMR spectroscopy
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
~160 °C (lit.)
Eignung
suitable for NMR (spectroscopy)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=C(O[Eu](OC(=C3C4CC[C@@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OC(=C5C6CC[C@@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7+;/t3*6-,11+;/m111./s1
InChIKey
VGLKHVQPWGFXEG-PSMAIOHISA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?