Merck
256714
Sigma-Aldrich
Diethylaluminiumchlorid
97%
Synonym(e):
Chloro diethyl aluminum
Größe auswählen
100 G
€ 353,00
€ 353,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 353,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2AlCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.56
Beilstein:
4123259
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 353,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
3 mmHg ( 60 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChIKey
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones. [1]
Anwendung
Lewis-acid catalyst in Diels-Alder reactions[2] and reactant in the synthesis of aluminum-phosphorus compounds.[3][4]
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)