Merck
275867
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphincobalt(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H36CoN4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
791.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
λmax
417 nm
530 nm (2nd)
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Co]n56
InChI
1S/C48H36N4O4.Co/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;/h5-28H,1-4H3;/q-2;+2/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;
InChIKey
QBCIMRXPMLWVML-NHZJRHMYSA-N
Anwendung
Starting material in the synthesis of cobalt nitrosyl porphyrins for use in the study of the binding and activation of nitric oxide.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Acts as a versatile catalyst during the oxidation of a wide range of organic substrates with dioxygen in the presence of 2-methylpropanal under ambient conditions.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering