Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 342,00 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
462 nm
SMILES string
CCl.CCl.CCl.CCl.Cl[Mn]1n2c3ccc2c(-c4ccncc4)c5ccc(n5)c(-c6ccncc6)c7ccc(c(-c8ccncc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccncc%10)n17
InChI
1S/C40H24N8.4CH3Cl.ClH.Mn/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25;4*1-2;;/h1-24H;4*1H3;1H;/q-2;;;;;;+3/p-1/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-;;;;;;
InChI key
ZSSLGZVVWLRLKL-ZUMCYRATSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 85 % | description 97% | description - | description Dye content 95 % |
| form solid | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| composition Dye content, 85% | composition - | composition - | composition Dye content, 95% |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - | mp >300 °C (lit.) |
| λmax 462 nm | λmax 442 nm | λmax 421 nm | λmax 421 nm |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?