Merck
252883
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphin
Dye content 95 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H38N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.84
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
λmax
424 nm, 653 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OC)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OC)cc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C48H38N4O4/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31/h5-28,49,52H,1-4H3/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-
InChI key
PJOJZHHAECOAFH-PJEPRTEXSA-N
General description
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine is an achiral porphyrin derivative. It forms chiral supramolecular assemblies via spontaneous symmetry breaking at the air or water interface.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)