Fortfahren mit
252913
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorphenyl)-21H,23H-porphyrineisen(III)-chlorid
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H8ClF20FeN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1063.83
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 274,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
λmax
415 nm, 498 nm (2nd)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
InChI key
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
Application
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Features and Benefits
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Preferred catalyst in catalytic oxygenation reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
392448303038477567
description
≥95% (HPLC)
description
Dye content ~80 %
description
-
description
Dye content 95 %
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
λmax
498 nm (2nd)
λmax
410 nm
λmax
421 nm
λmax
421 nm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)