Wichtige Dokumente
275239
3-(Ethylamino)-p-kresol
90%
Qualitätsniveau
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
CCNc1cc(O)ccc1C
InChI
1S/C9H13NO/c1-3-10-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?