Fortfahren mit
102091
3-Diethylaminophenol
97%
Synonym(e):
3-(Diethylamino)phenol, m-(Diethylamino)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-090-9
Beilstein/REAXYS Number:
908212
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 73,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
69-72 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Diethylaminophenol is raw material required for the synthesis of Rhodamine derivatives.
Application
3-Diethylaminophenol was used as starting reagent for the synthesis of silyloxyaniline. It was used in the synthesis of Nile Red and its hydroxy-derivative.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
127256226289362891
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
bp
84 °C (lit.)
bp
179 °C (lit.)
mp
69-72 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
285.8 °F
flash_point_c
141 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)