Wichtige Dokumente
274542
2-Brom-2′-nitroacetophenon
99%
Synonym(e):
2′-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?