Merck
273341
Sigma-Aldrich
trans-2,3,4,5,6-Pentafluor-β-nitrostyrol
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6F5CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19 °C (lit.)
Dichte
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
nitro
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F5NO2/c9-4-3(1-2-14(15)16)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1-2H/b2-1+
InChIKey
LBBACRWAXVCTNR-OWOJBTEDSA-N
Anwendung
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)