268402
4-Isopropylbenzoesäure
≥96%
Synonym(e):
Cuminsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96%
mp (Schmelzpunkt)
117-120 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
sulfuric acid: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
CKMXAIVXVKGGFM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable