Fortfahren mit
S3007
Natriumsalicylat
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Natrium-2-hydroxybenzoat, Salicylsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 582,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.10
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-198-0
Beilstein/REAXYS Number:
3732792
MDL number:
Assay:
≥99.5% (titration)
Form:
crystalline
Solubility:
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline
color
white
useful pH range
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumsalicylat ist der aktive Wirkstoff in Aspirin, welches generell als antipyretisches, antiflammatorisches und analgetisches Arzneimittel angewendet wird. Wenn Natriumsalicylat in großen Mengen eingenommen wird, verursacht es vorübergehend Hörverlust und Tinnitus. Eine langzeitige Behandlung mit Natriumsalicylat führt zu einer permanent reduzierten Cochleafunktion, reduziert die Amplitude des Summenaktionspotentials in-vivo und verursacht eine neurale Degeneration in-vitro. Eine Natriumsalicylat-Behandlung der lateralen Amygdala verändert die Tonographie und Erregbarkeit, was zur Hyperaktivität im auditorischen Kortex führt. Natriumsalicylat beeinträchtigt die Expression des zellulären Finkel−Biskis−Jinkins Mäuse-Osteosarkom-Virus (c-Fos) und δ-FosB Proteins in der Hippocampus-Region, was sich auf das räumliche Gedächtnis und die Lernfähigkeit auswirkt. Natriumsalicylat wirkt sich auf die Neurogenese in der Gyrus dentatus-Region des Gehirns aus.
Application
Natriumsalicylat wurde verwendet:
  • zum Auslösen von Tinnitus, Geräuschüberempfindlichkeit in Ratten mit direkter Injektion in die Amygdala für die Messung des lokalen Feldpotentials
  • zum Auslösen und Bestätigen eines Tinnitus durch Präpuls-Inhibition (PPI) und Bestätigung dessen Hemmung der Lernfähigkeit und des Gedächtnisses durch den Morris-Wasserlabyrinth-Test mit anschließender Untersuchung der Genexpression bei Ratten.
  • zur Optimierung der Gamma-Aminobuttersäure (GABA)ergen Hemmung und Verbesserung der auditorischen Reaktion im dorsalen Kortex des Colliculus inferior (ICd), gemessen mittels mikroiontophoretischer Technik.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
567630PHR3238S0800000
description
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
description
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory agent that interferes with TNF-induced NF-κB activation by inhibiting phosphorylation and subsequent degradation of the IκB-α protein.
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
crystalline
form
solid
form
-
form
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
-
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
water: 50 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
useful pH range
6.85 (26.3 °C)
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumsalicylat
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf