Merck
261785
Sigma-Aldrich
Barium-Diphenylamin-4-Sulfonat
98%
Synonym(e):
4-Phenylamino-benzolsulfonsäure Bariumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Bariumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(C12H10NO3S)2Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
633.88
Beilstein:
3795146
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChIKey
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)