Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,10 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
vapor density
9.3 (vs air)
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
anion traces
chloride (Cl-): 0.001%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Mn: ≤2 ppm, heavy metals: ≤0.001%
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0% | description 99.99% trace metals basis | description ACS reagent, ≥99.0% | description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT) |
| form powder | form solid | form powder or crystals | form powder or crystals |
| assay ≥99.0% | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (RT) |
| solubility water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble | solubility water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble (52.77 g/l soluble (68 °F / 20 °C) pH: 3.8) |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| anion traces chloride (Cl-): 0.001% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001% | anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg |
| cation traces Mn: ≤2 ppm, heavy metals: ≤0.001%, Fe: ≤5 ppm | cation traces - | cation traces Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, Mn: ≤2 ppm | cation traces Zn: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Ag: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumpersulfat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?