Merck
259608
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-benzhydrazid
98%
Synonym(e):
3-Methoxybenzoesäurehydrazid
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(c1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
m-Anisic hydrazide has been used in the preparation of Schiff base ligands:
  • (5-chlorosalicylaldehyde furan-1-carbohydrazonato) hexamethylphosphoramide dioxomolybdenum (VI) dimethylformamide solvate[1]
  • 5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzo hydrazone[1]
  • (5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzylhydrazonato) dimethylsulfoxide dioxomolybdenum (VI)[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, structure studies and electrochemistry of molybdenum (VI) Schiff base complexes in the presence of different donor solvent molecules.
Ngan NK, et al.
Polyhedron, 30(17), 2922-2932 (2011)