Merck
255106
Sigma-Aldrich
Dibromborandimethylsulfid-Komplex
Synonym(e):
Bordibromid-methylsulfid-Komplex
Größe auswählen
100 G
€ 399,00
€ 399,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 399,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2S · BHBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.76
Beilstein:
4449985
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 399,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
30-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
InChIKey
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)