Wichtige Dokumente
252786
2-Iodanisol
98%
Synonym(e):
2-Iodphenyl-methylether, 2-Methoxy-iodbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.622 (lit.)
bp
125-126 °C/19 mmHg (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
COc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChIKey
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?