Wichtige Dokumente
252441
Rhodamin 6G -perchlorat
Dye content 99 %
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 99%
mp (Schmelzpunkt)
263-265 °C (lit.)
λmax
528 nm
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=C\C(=N/CC)C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClHO4/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;2-1(3,4)5/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/b30-24+;
InChIKey
HDAFVOZRAUFNQH-WTKGSRSZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.