Wichtige Dokumente
250910
2-Ethoxyphenol
98%
Synonym(e):
Brenzkatechin-monoethylether, Guaethol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-25 °C (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChIKey
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?