250309
4-Amino-1,1′-azobenzol-3,4′-disulfonsäure Natriumsalz
Dye content 90 %
Synonym(e):
2-Amino-5-([4-sulfophenyl]azo)benzolsulfonsäure, Säuregelb 9
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 90%
λmax
489 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
11438 at 489 nm in 0.1 M HCl at 0.01 g/L
15302 at 385 nm in 1 M HCl at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].Nc1ccc(cc1S(O)(=O)=O)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Nc3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O
InChI
1S/2C12H11N3O6S2.2Na/c2*13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h2*1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;;2*+1/p-2/b2*15-14+;;
InChIKey
MPOAAHDXCIUENZ-XNDFEMONSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable