249556
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
<5% 2-hydroxy-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate, technical grade, ≥90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥90%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Verunreinigungen
<5% 2-hydroxy-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[n+]1ccccc1F.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
InChIKey
HQWDKLAIDBOLFE-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable