248460
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
97%
Synonym(e):
TIPS-Triflat, Triisopropylsilyl-triflat, Triisopropylsilyl-trifluormethansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChIKey
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter