Merck
246174
Sigma-Aldrich
Trimethoxymethylsilan
98%
Synonym(e):
Methyltrimethoxysilan
Größe auswählen
250 ML
€ 44,80
1 L
€ 141,00
€ 44,80
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 44,80
1 L
€ 141,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.22
Beilstein:
1736151
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
€ 44,80
Voraussichtliches Versanddatum15. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChIKey
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trimethoxymethylsilan (MTM) ist eine siliciumorganische Verbindung, die häufig als Vorläufer in der Herstellung Kieselgel-basierter Materialien eingesetzt wird, welche in den verschiedensten Bereichen Anwendung finden. Insbesondere im Zusammenbau von Molekülen, der Verknüpfung von Nano-Bausteinen und der selektiven Synthese von oligosiloxanen Verbindungen. Es kann auch als Vernetzungsmittel bei der Synthese von Polysiloxanpolymeren eingesetzt werden.[1][2]
Anwendung
Trimethoxymethylsilan kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Siliziumdioxidquelle für die Synthese von Polyethyleniminsiliziumdioxid (PEI-Siliziumdioxid) organisch-anorganischen Hybridteilchen.[3]
  • Zur Umwandlung von hydrophilen Keramikoberflächen zu hydrophoben Oberflächen durch die Modifikation der -OH-Gruppen.[4]
  • Zur Modifikation von Siliziumdioxid-Aerogelen durch das Einbinden von Hydrophobie und die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften ohne Beeinträchtigung der Transparenz.[5]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
48.2 °F
Flammpunkt (°C)
9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The formation of polyethyleneimine?trimethoxymethylsilane organic?inorganic hybrid particles.
Neville F, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 431, 42-50 (2013)
Utilization of alkoxysilyl groups for the creation of structurally controlled siloxane-based nanomaterials
Kuroda K, et al.
Chemistry of Materials, 26(1), 211-220 (2014)
Organo-modified silica aerogels and implications for material hydrophobicity and mechanical properties.
Martin L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(2), 207-213 (2008)
Investigation of Silane Modified Ceramic Surface of Porous Mullite Ceramics.
Markovska I, et al.
World Academy of Science, Engineering and Technology, 79(7), 272-276 (2013)
Casseday P Richers et al.
Inorganic chemistry, 55(12), 5744-5746 (2016-06-04)
The commercially practiced conversion of trimethoxymethylsilane (MTM) to [OSi(OMe)Me)]n polymers and resins is assumed to proceed via the silanol (MeO)2MeSiOH. Access to this crucial silanol is gained via the synthesis of (MeO)2MeSiONa, the first methoxysilanoate to be crystallographically characterized. Mild
Artikel
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Questions
  1. Good morning, we are testing using your product 246174 Trimethoxymethylsilane. Is it possible to obtain information about the main solvent component of the solution?
    1 answer
    1. This product is a liquid as the melting point is listed as < -77 °C. This reagent is not sold as a solution in any solvent.