Fortfahren mit
8.14178
Trimethoxymethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Trimethoxymethylsilane, Methyltrimethoxysilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.22
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
214-685-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 66,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2990 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
225 °C
potency
11808 mg/kg LD50, oral (Rat), >9600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
transition temp
flash point 9 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)C
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChI key
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced adsorption-catalysis for sulfur removal: Describes the use of trimethoxymethylsilane for improving adsorptive and catalytic properties in fuels processing (J Ortiz-Bustos, HP Del Pulgar, Y Perez, 2023).
  • Preparation of organic-inorganic hybrid materials: Discusses the hybridization of materials using titanium phosphonate clusters combined with silanes for enhanced material properties (R Hayami, K Wada, I Nishikawa, T Sagawa, 2017).
  • Development of a molecularly imprinted polymer sensor: Utilizes trimethoxymethylsilane in the creation of a polymer sensor for detecting specific substances, highlighting its application in sensing technologies (K Wang, X Guan, S Chai, Q Zou, X Zhang, 2015).
  • Anti-fingerprint properties on glass surfaces: Explores the application of trimethoxymethylsilane in creating non-fluorinated organosiloxane coatings with anti-fingerprint properties (A Siriviriyanun, T Imae, 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethoxymethylsilane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C