245623
1-Chlorhexadecan
95%
Synonym(e):
Cetylchlorid, Hexadecylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
129 mmHg ( 21 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
149 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-14 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
InChIKey
CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
276.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
136 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter