Fortfahren mit
Z3625
Zein aus Mais
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 848,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-722-9
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
maize
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
maize
Quality Segment
form
powder
UniProt accession no.
Gene Information
maize ... z1C2(541924)
General description
Zein ist ein Prolamin und ein in Alkohol lösliches Protein, das in Endospermzellen von Mais vorkommt. Zein ist ein Strukturprotein mit einem Molekulargewicht von 20 kDa und wird von dem Gen codiert, das sich auf dem kurzen Arm von Mais-Chromosom 7 befindet. Dieses Protein enthält keine essenziellen Aminosäuren wie Lysin und Tryptophan. Daher hat es nur geringen Nährwert.
Application
Zein wird beim Elektrospinnen als Biopolymer verwendet. Es wird auch genutzt, um für die Herstellung für von thermoplastischem Material Stärke zu mischen.
Biochem/physiol Actions
Zein findet Anwendung in der Herstellung von Fasern, Klebstoffen, Keramik, Tinte, Kosmetika, Textilien, Kaugummi und biologisch abbaubaren Kunststoffen. Dieses Protein ist ein biologisch abbaubares und nachhaltiges Agropolymer. Daher ist es potenziell ein guter Ersatz für herkömmliche Kunststoffe auf Mineralölbasis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP3090SRP311961300
biological source
maize
biological source
human
biological source
human
biological source
bovine milk
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
Gene Information
maize ... z1C2(541924)
Gene Information
human ... IL3(3562)
Gene Information
human ... NANOG(79923)
Gene Information
-
UniProt accession no.
Q41896, P04700
UniProt accession no.
P08700
UniProt accession no.
Q9H9S0
UniProt accession no.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is it in powder form?
    1 answer
    1. Yes, this product is supplied in powdered format. The powder may present as Yellow to Very Dark Yellow in appearance.. Information on the appearance of the product can be viewed on the lot specific Certificate of Analysis.
      Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/z3625#product-documentation
      Helpful?
  2. what is the color of this zein powder exactly ?
    1 answer
    1. This product may range in color from yellow to very dark yellow. The appearance is reported on a lot-to-lot basis and listed in the product Certificate of Analysis.
      Helpful?
  3. Would it be possible to have the purity of the zein?
    1 answer
    1. This purity of this material is not determined. Zein is a mixture of 4 classes, α, β, γ, and δ. These forms interact and produce multiple bands in electrophoresis studies. Historical data indicate this product is greater that 80% protein. Please see the link below to review additional information provided in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/505/z3625pis.pdf
      Helpful?
  4. What is the N content of this product?
    1 answer
    1. The N-factor for this product is 6.25. The Nitrogen content of this material is not tested on a lot to lot basis. Historical information shows a range of 13% - 16%. Please see the link below for additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/505/z3625pis.pdf
      Helpful?
  5. Hi! We ordered this product but I coulnd't find its molecular weight. Can you inform me? Thank you.
    1 answer
    1. The molecular weight of this material is approximately 22-24 kDa.