Wichtige Dokumente
245216
2-Chlorsulfonyl-benzoesäure-methylester
technical grade, 90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.66
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)