Merck
244317
Sigma-Aldrich
Saccharin Natriumsalz Hydrat
≥99%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazol Natriumsalz, 2-Sulfobenzoesäureimid Natriumsalz, o-Sulfobenzimid Natriumsalz, Saccharin, löslich
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4NNaO3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥99%
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch