Fortfahren mit
20384
Glaswolle
Non-Treated, pkg of 50 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 50 g
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is suitable as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.
Glaswollstopfen werden oft für GC-Inlet-Liner genutzt, um die Probenverdampfung zu verbessern und/oder um zu verhindern, dass nicht flüchtiges Material in die Säule gelangt. Sie können auch in gepackten GC-Säulen, Lösungsmitteldesorptionsröhrchen sowie Thermodesorptionsröhrchen und für die Purge-Trap-Technik zum Zurückhalten des adsorbierenden Materials eingesetzt werden.
Application
Glass wool column maybe used for the separation of lymphocytes in human blood.
Other Notes
Non-Treated for special application where the user deactivates based on their intended analytes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204102040920411
Glaswolle Non-Treated, pkg of 50 g
Supelco
20384
Glaswolle
Supelco
Supelco
20410
Glaswolle
Supelco
Supelco
20409
Glaswolle
Glaswolle Silanized, pkg of 50 g
Supelco
20411
Glaswolle
description
Non-Treated, pkg of 50 g
description
Silanized, pkg of 250 g
description
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
description
Silanized, pkg of 50 g
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
packaging
pkg of 50 g
packaging
pkg of 250 g
packaging
pkg of 10 g
packaging
pkg of 50 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glaswolle
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)