243566
Quecksilber(II)-Sulfidrot
99%
Synonym(e):
Quecksilbersulfidrot
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Farbe
red
mp (Schmelzpunkt)
583.5 °C (lit.)
Dichte
8.1 g/mL at 25 °C
SMILES String
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
InChIKey
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable