Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
342459
Kupfer(I)-sulfid
powder, −325 mesh
Synonym(e):
Cuprous sulfide
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Cu]S[Cu]
InChI
1S/2Cu.S
InChIKey
JESPAFKOCOFQIN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kupfersulfid weist eine metallähnliche elektrische Leitfähigkeit, Chemikaliendetektionsfähigkeit und für die Absorption von Solarenergie geeignete Eigenschaften auf. Cu63 NMR, Röntgen-Photoelektronenspektroskopie, Kupfer(II)-sulfid (CuS) wurde genau analysiert. Kupfersulfid ist monovalent mit einem als 2,2 bestimmten Oxidationszustand.
Anwendung
- Pharmakologische Studie zu Ocfentanil: Forschungsergebnisse zu den pharmakologischen Eigenschaften von Ocfentanil, einschließlich dessen Biochemie und potenten analgesischen Wirkung, wurden in einer Studie untersucht, in der die Toxikologie und Auswirkungen auf das Verhalten von Zebrafischlarven und Mäusen beurteilt wurden, was ihre Anwendungsmöglichkeiten beim Schmerzmanagement bestätigt (Bilel et al., 2023).
- Ocfentanil bei chirurgischen Eingriffen: Die Rolle von Ocfentanil in der Chirurgie wurde in einer Studie hervorgehoben, in der neue analytische Methoden für den Nachweis in biologischen Proben entwickelt wurden, wobei deren Bedeutung in pharmakologischen Studien und im chirurgischen Schmerzmanagement betont wird (Jung et al., 2020).
- Ocfentanil-Lösung für pharmakologische Studien: Die Entwicklung und Validierung einer Methode zum Nachweis von Ocfentanil in Haarproben verweist auf dessen bedeutende Rolle in der forensischen und pharmakologischen Forschung und unterstützt weitere Studien mit dem Schwerpunkt auf die Stabilität und Wirkung in der klinischen Praxis (Allibe et al., 2021).
Verpackung
In Polyflaschen
Sonstige Hinweise
Kann einen leichten Überschuss von S enthalten
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of copper sulfide nanorod arrays on molecular templates.
Nano Letters, 4(2), 249-252 (2004)
Journal of nanoscience and nanotechnology, 6(2), 401-408 (2006-04-01)
A novel method for the preparation of CuS nanoparticles based on the fast nucleation of the sulphide has been developed. The particles have been synthesized by reaction of thioacetic acid with water and copper carboxylates (acetate, propionate) in the corresponding
The journal of physical chemistry. B, 109(33), 15798-15802 (2006-07-21)
A heterostructure formed by a conjugated polymer and semiconducting nanoparticles was produced. The conjugated polymer was synthesized by oxidative copolymerization of 3-thiopheneacetic acid and 3-hexylthiophene, thus obtaining an amphiphilic polythiophene that allows the formation of a stable polymer layer at
Talanta, 81(1-2), 339-345 (2010-03-02)
A simple and facile synthetic method to incorporate copper sulfide (Cu(2)S) nanoparticles inside the mesopores of ordered mesoporous carbons (OMCs) is reported. The Cu(2)S/OMCs nanocomposite was characterized by transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and
Understanding ionic vacancy diffusion growth of cuprous sulfide nanowires.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(18), 3165-3168 (2010-03-25)