Wichtige Dokumente
241776
Kaliumthioacetat
98%
Synonym(e):
Ethanthiosäure Kaliumsalz, Thioessigsäure Kaliumsalz, Thiolethansäure Kaliumsalz
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COSK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.21
Beilstein:
4428862
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-176 °C (lit.)
SMILES String
[K+].CC([S-])=O
InChI
1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
AFNBMGLGYSGFEZ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kaliumthioacetat ist eine Schwefelquelle bei Sulfurierungsreaktionen und wird als Reagenz bei nukleophilen Substitutions- und Vinylsubstitutionsreaktionen verwendet.
Anwendung
Palladiumvermittelte Kupplung mit Arylhalogeniden und Triflaten führt zu S-Arylthioacetaten und Derivaten.
Reagens für die Herstellung von Thiolen aus Halogeniden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Potassium thioacetate
Soria-Castro SM
Synlett (2012)
Yang Wang et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-13)
Photodynamic therapy (PDT) as a non-aggressive therapy with fewer side effects has unique advantages over traditional treatments. However, PDT still has certain limitations in clinical applications, mainly because most photosensitizers utilized in PDT are hydrophobic compounds, which will self-aggregate in
Subal Dey et al.
Inorganic chemistry, 57(10), 5939-5947 (2018-05-02)
Reduction of CO2 holds the key to solving two major challenges taunting the society-clean energy and clean environment. There is an urgent need for the development of efficient non-noble metal-based catalysts that can reduce CO2 selectively and efficiently. Unfortunately, activation
Potassium Thioacetate
Qiao Z and Jiang X
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-8 (2001)
Tetrahedron Letters, 48, 3033-3033 (2007)